Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 40.8 EUR
A10800.06 A10800.14 A10800.22
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 4-fluoro-3-nitrobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 121…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007058
Núm. CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3