1,2-Difluoro-4-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Difluoroiodobenzene
A11339.06
A11339.14
A11339.06EA
36.9
EUR
A11339.06
A11339.14
1,2-Difluoro-4-iodobenceno ≥99%
1,2-Difluoro-4-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 64248-58-4
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2081099
MDL No.: MFCD00044630
Formula:
C₆H₃F₂I MW: 239,99 g/mol Pto. Ebullición: 177…178 °C Densidad: 1,990 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044630 Núm. CAS: 64248-58-4 |