1,3-Difluoro-4-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
A10798.09
A10798.18
A10798.09EA
34.3
EUR
A10798.09
A10798.18
1,3-Difluoro-4-iodobenceno ≥99%
1,3-Difluoro-4-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 2265-93-2
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5580
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 2081078
MDL No.: MFCD00040151
Formula:
C₆H₃F₂I MW: 239,99 g/mol Pto. Ebullición: 175…176 °C Densidad: 2,006 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040151 Núm. CAS: 2265-93-2 |