1-Fluoro-2-iodobenceno ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoroiodobenzene
Estabilización:
Stabilised with copper
A12411.14
A12411.22
A12411.36
A12411.14EA
51.7
EUR
A12411.14
A12411.22
A12411.36
1-Fluoro-2-iodobenceno ≥99% estabilizado
1-Fluoro-2-iodobenceno
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 348-52-7
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: -43° to -40°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 2039770
MDL No.: MFCD00001031
Formula:
C₆H₄FI Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: –43 °C to –40 °C Densidad: 1,903 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001031 Núm. CAS: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 |