1-Fluoro-3-iodobenceno 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 30.3 EUR
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluoro-3-iodobenceno 99% estabilizado
1-Fluoro-3-iodobenceno
Formula: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1.89 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Número MDL: MFCD00001044
Núm. CAS: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper