1-Fluoro-3-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11706.14
A11706.22
A11706.14EA
84.9
EUR
A11706.14
A11706.22
1-Fluoro-3-iodobenceno ≥99%
1-Fluoro-3-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 1121-86-4
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: -42°
Boiling Point: 77-78°/19mm
Beilstein Reference: 2039305
MDL No.: MFCD00001044
Formula:
C₆H₄FI Pto. Ebullición: 77…78 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 1,898 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001044 Núm. CAS: 1121-86-4 EINECS: 214-339-9 |