1-Fluoro-4-iodobenceno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 21.1 EUR
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluoro-4-iodobenceno 99%
1-Fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Pto. Ebullición: 182…184 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,925 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001052
Núm. CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %