1-Fluoro-4-iodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluoroiodobenzene
A12008.09
A12008.18
A12008.30
A12008.09EA
47.4
EUR
A12008.09
A12008.18
A12008.30
1-Fluoro-4-iodobenceno ≥99%
1-Fluoro-4-iodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 352-34-1
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5830
Melting Point: -20°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1853970
MDL No.: MFCD00001052
Formula:
C₆H₄FI MW: 222 g/mol Pto. Ebullición: 182…184 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,925 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001052 Núm. CAS: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |