Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 33.9 EUR
L07924.03 L07924.06
Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico ≥97%
Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico
Formula: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Pto. Ebullición: 312 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042289
Núm. CAS: 111771-08-5