2,4,6-Trifluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10964.03
A10964.06
A10964.14
A10964.22
A10964.03EA
26
EUR
A10964.03
A10964.06
A10964.14
A10964.22
2,4,6-Trifluoroanilina ≥98%
2,4,6-Trifluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 363-81-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 54°(129°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 57°/22mm
Beilstein Reference: 2831022
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007650
Formula:
C₆H₄F₃N Pto. Ebullición: 57 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 33…36 °C Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007650 Núm. CAS: 363-81-5 EINECS: 206-660-8 UN: 2926 ADR: 4.1,III |