2,4-Difluoroanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
114590100 114590250 114591000
ACRO114590100EA 30.1 EUR
ACRO114590100 ACRO114590250 ACRO114591000
2,4-Difluoroanilina 99%
2,4-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 170 °C (753 mmHg)
Pto. de fusión: –7,5 °C
Densidad: 1,268 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007648
Núm. CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03171
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine