2,4-Difluoroanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13673.14
A13673.22
A13673.36
A13673.14EA
33.8
EUR
A13673.14
A13673.22
A13673.36
2,4-Difluoroanilina ≥99%
2,4-Difluoroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 367-25-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Characteristic
Melting Point: -8 to -7°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 2802556
Merck Reference: 14,3147
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007648
Formula:
C₆H₅F₂N MW: 129,11 g/mol Pto. Ebullición: 168…170 °C Pto. de fusión: –8 °C to –7 °C Densidad: 1,281 Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007648 Núm. CAS: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,3147 |