2,5-Difluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10272.09
A10272.18
A10272.09EA
47.5
EUR
A10272.09
A10272.18
2,5-Difluoroanilina ≥98%
2,5-Difluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 367-30-6
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Characteristic
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 171-174°
Beilstein Reference: 2802549
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007651
Formula:
C₆H₅F₂N MW: 129,11 g/mol Pto. Ebullición: 171…174 °C Pto. de fusión: 13…14 °C Densidad: 1,285 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007651 Núm. CAS: 367-30-6 EINECS: 206-690-1 UN: 2941 ADR: 6.1,III |