2,6-Difluoroanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
188270050 188270250 188271000
ACRO188270050EA 38 EUR
ACRO188270050 ACRO188270250 ACRO188271000
2,6-Difluoroanilina 97%
2,6-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 51…52 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,199 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007655
Núm. CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %