2,6-Difluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13020.06
A13020.14
A13020.22
A13020.06EA
38.5
EUR
A13020.06
A13020.14
A13020.22
2,6-Difluoroanilina ≥98%
2,6-Difluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 5509-65-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Characteristic
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 2802697
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00007655
Formula:
C₆H₅F₂N Pto. Ebullición: 152…154 °C Densidad: 1,275 Pto. de inflamación: 51 °C (124 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007655 Núm. CAS: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3,III |