2-Fluoroanilina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119270250 119271000 119275000
ACRO119270250EA 40.4 EUR
ACRO119270250 ACRO119271000 ACRO119275000
2-Fluoroanilina 99+%
2-Fluoroanilina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 182…183 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,151 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007642
Núm. CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %