2-Fluoroanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12612.14
A12612.22
A12612.36
A12612.14EA
29.5
EUR
A12612.14
A12612.22
A12612.36
2-Fluoroanilina ≥99%
2-Fluoroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 348-54-9
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Recognizable
Melting Point: -29°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1524219
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007642
Formula:
C₆H₆FN Pto. Ebullición: 171…173 °C Pto. de fusión: –29 °C Densidad: 1,152 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007642 Núm. CAS: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN: 2941 ADR: 6.1,III |