3,5-Difluoroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 21.9 EUR
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoroanilina 98%
3,5-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 82 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 37…41 °C
Densidad: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007763
Núm. CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %