3-Fluoroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119280250 119281000
ACRO119280250EA 65.6 EUR
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoroanilina 98%
3-Fluoroanilina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 186 °C (756 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007758
Núm. CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %