3-Fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14228.14
A14228.22
A14228.36
A14228.14EA
65.7
EUR
A14228.14
A14228.22
A14228.36
3-Fluoroanilina ≥98%
3-Fluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 372-19-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1305471
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007758
Formula:
C₆H₆FN Pto. Ebullición: 186…187 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 1,156 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007758 Núm. CAS: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |