4-Fluoroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 59.2 EUR
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoroanilina 98%
4-Fluoroanilina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –1,9 °C
Densidad: 1,157 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007829
Núm. CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,04196
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %