2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
A19348.06
A19348.14
A19348.22
A19348.06EA
34.5
EUR
A19348.06
A19348.14
A19348.22
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 771-60-8
Molecular Formula: C6H2F5N
Formula Weight: 183.08
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1819387
MDL No.: MFCD00007643
Formula:
C₆H₂F₅N MW: 183,08 g/mol Pto. Ebullición: 156…157 °C Pto. de fusión: 34…37 °C Densidad: 1,744 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007643 Núm. CAS: 771-60-8 EINECS: 212-234-2 |