2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 68.7 EUR
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
2-Fluoro-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 99…103 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007652
Núm. CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %