4-Fluoro-2-nitroanilina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
233070100 233071000
ACRO233070100EA 37.4 EUR
ACRO233070100 ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroanilina 99%
4-Fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Pto. de fusión: 92…95 °C
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007830
Núm. CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %