4-Fluoro-2-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10685.18
A10685.22
A10685.36
A10685.18EA
67.8
EUR
A10685.18
A10685.22
A10685.36
4-Fluoro-2-nitroanilina ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 364-78-3
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2210197
MDL No.: MFCD00007830
Formula:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol Pto. de fusión: 90…94 °C Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007830 Núm. CAS: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |