4-Fluoro-3-nitroanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 54.3 EUR
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroanilina 99%
4-Fluoro-3-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 96…99 °C
Densidad: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007833
Núm. CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %