1,2-Difluoro-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluoronitrobenceno
241930250 241931000
ACRO241930250EA 101 EUR
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,441 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007198
Núm. CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %