1,2-Difluoro-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Difluoronitrobenceno
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 43.2 EUR
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno ≥98%
1,2-Difluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Pto. Ebullición: 76…80 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,441
Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007198
Núm. CAS: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III