1,3-Difluoro-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13249.14
A13249.22
A13249.36
A13249.14EA
29.8
EUR
A13249.14
A13249.22
A13249.36
1,3-Difluoro-4-nitrobenceno ≥98%
1,3-Difluoro-4-nitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 446-35-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2048034
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007050
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Pto. Ebullición: 203…204 °C Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1,450 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007050 Núm. CAS: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |