1-Fluoro-2-nitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 25.2 EUR
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluoro-2-nitrobenceno 99%
1-Fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. Ebullición: 215 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9…6 °C
Densidad: 1,335 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007048
Núm. CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %