1-Fluoro-2-nitrobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
A13852.0B A13852.18 A13852.30
A13852.0BEA 355 EUR
A13852.0B A13852.18 A13852.30
1-Fluoro-2-nitrobenceno ≥99%
1-Fluoro-2-nitrobenceno
Purity: 99% CAS No.: 1493-27-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Liquid Density: 1.340 Refractive Index: 1.5317 Melting Point: -8° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 607262 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007048
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1.340
Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007048
Núm. CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III