1-Fluoro-3-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoronitrobenzene
B25553.14 B25553.22
B25553.14EA 85.5 EUR
B25553.14 B25553.22
1-Fluoro-3-nitrobenceno ≥98%
1-Fluoro-3-nitrobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 402-67-5 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: 2° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 1862210 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007196
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Pto. Ebullición: 204…206 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1.325
Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007196
Núm. CAS: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III