1-Fluoro-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119491000 119495000
ACRO119491000EA 70.2 EUR
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluoro-4-nitrobenceno 99%
1-Fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007282
Núm. CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %