1-Fluoro-4-nitrobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
A11057.36EA
213
EUR
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
1-Fluoro-4-nitrobenceno ≥99%
1-Fluoro-4-nitrobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Formula:
C₆H₄FNO₂ Pto. Ebullición: 204…206 °C Pto. de fusión: 22…24 °C Densidad: 1,330 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007282 Núm. CAS: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |