1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
117030050 117030250 117031000 117035000
ACRO117030050EA 44.9 EUR
ACRO117030050 ACRO117030250 ACRO117031000 ACRO117035000
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno 98%
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃FN₂O₄
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: 23…26 °C
Densidad: 1,48 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007056
Núm. CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,04199
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for precip. of Fe, etc.) Passes test