1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenceno
A11871.14 A11871.06 A11871.22
A11871.14EA 93.7 EUR
A11871.14 A11871.06 A11871.22
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99%
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno
Purity: 99% CAS No.: 70-34-8 Molecular Formula: C6H3FN2O4 Formula Weight: 186.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: 24-30° Boiling Point: 296° Beilstein Reference: 398632 Merck Reference: 14,4172 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007056
Formula: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186.1 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: 24…30 °C
Densidad: 1.482
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007056
Núm. CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04199