(Trifluorometoxi)benceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25658.14
B25658.22
B25658.14EA
53.7
EUR
B25658.14
B25658.22
(Trifluorometoxi)benceno ≥99%
(Trifluorometoxi)benceno
Purity: 99%
CAS No.: 456-55-3
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Aromatic
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 2043132
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040832
Formula:
C₇H₅F₃O Pto. Ebullición: 102…104 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 1,226 Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040832 Núm. CAS: 456-55-3 EINECS: 207-269-5 UN: 1993 ADR: 3,II |