3,4-Difluoroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12474.06
A12474.14
A12474.22
A12474.06EA
30.1
EUR
A12474.06
A12474.14
A12474.22
3,4-Difluoroanísol ≥98%
3,4-Difluoroanísol
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Formula:
C₇H₆F₂O MW: 144,12 g/mol Pto. Ebullición: 139 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1,214 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010730 Núm. CAS: 115144-40-6 UN: 1993 ADR: 3,III |