3-Fluoroanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-3-methoxybenzene
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
A10931.09EA
33.8
EUR
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
3-Fluoroanísol ≥99%
3-Fluoroanísol
Purity: 99%
CAS No.: 456-49-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -35°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1858895
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000335
Formula:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Pto. Ebullición: 158…159 °C Pto. de fusión: –35 °C Densidad: 1.104 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000335 Núm. CAS: 456-49-5 EINECS: 207-267-4 UN: 1993 ADR: 3 III |