4-(Trifluorometoxi)anísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
A19746.06
A19746.14
A19746.06EA
30
EUR
A19746.06
A19746.14
4-(Trifluorometoxi)anísol ≥98%
4-(Trifluorometoxi)anísol
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Formula:
C₈H₇F₃O₂ MW: 192.14 g/mol Pto. Ebullición: 163…165 °C Densidad: 1.272 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216942 Núm. CAS: 710-18-9 UN: 1993 ADR: 3 III |