2,3-Difluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16971.03
A16971.06
A16971.03EA
34.6
EUR
A16971.03
A16971.06
2,3-Difluorofenol ≥98%
2,3-Difluorofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 6418-38-8
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 53-55°/25mm
Beilstein Reference: 2082265
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010262
Formula:
C₆H₄F₂O Pto. Ebullición: 53…55 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: 34…38 °C Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010262 Núm. CAS: 6418-38-8 UN: 2921 ADR: 8,II |