3,4-Difluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12596.06
A12596.14
A12596.22
A12596.06EA
35
EUR
A12596.06
A12596.14
A12596.22
3,4-Difluorofenol ≥98%
3,4-Difluorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 2713-33-9
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 57°(134°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 84-86°/20mm
Beilstein Reference: 2081085
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010315
Formula:
C₆H₄F₂O MW: 130,09 g/mol Pto. Ebullición: 84…86 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 34…38 °C Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010315 Núm. CAS: 2713-33-9 EINECS: 424-300-1 UN: 2921 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...