2,4-Difluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14044.09
A14044.18
A14044.30
A14044.09EA
58
EUR
A14044.09
A14044.18
A14044.30
2,4-Difluorofenol ≥98%
2,4-Difluorofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 367-27-1
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Phenol-like
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 52-54°/14mm
Beilstein Reference: 1934803
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00009715
Formula:
C₆H₄F₂O Pto. Ebullición: 52…54 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 21…24 °C Densidad: 1,362 Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009715 Núm. CAS: 367-27-1 EINECS: 206-688-0 UN: 2921 ADR: 8,II |