3,5-Difluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A15177.06 A15177.14
A15177.06EA 79.1 EUR
A15177.06 A15177.14
3,5-Difluorofenol ≥98%
3,5-Difluorofenol
Purity: 98+% CAS No.: 2713-34-0 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 70°(158°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 65-68°/1mm Beilstein Reference: 2078616 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002255
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Pto. Ebullición: 65…68 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 51…55 °C
Densidad: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002255
Núm. CAS: 2713-34-0
UN: 3261
ADR: 8,II