2,5-Difluorofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18744.06
A18744.14
A18744.06EA
37.8
EUR
A18744.06
A18744.14
2,5-Difluorofenol ≥97%
2,5-Difluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 2713-31-7
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 53°(127°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 2081076
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00042501
Formula:
C₆H₄F₂O Pto. Ebullición: 166 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 36…40 °C Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042501 Núm. CAS: 2713-31-7 UN: 2921 ADR: 8,II |