2-Fluoro-6-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Fluoro-2-nitrophenol
L08851.03
L08851.06
L08851.03EA
64.2
EUR
L08851.03
L08851.06
2-Fluoro-6-nitrofenol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1526-17-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 1870307
Formula:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.1 g/mol Pto. de fusión: 91…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042446 Núm. CAS: 1526-17-6 EINECS: 216-199-4 |