2-Fluoro-4-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
80.6
EUR
A13134.06
A13134.14
2-Fluoro-4-nitrofenol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrofenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Formula:
C₆H₄FNO₃ Pto. de fusión: 117…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051970 Núm. CAS: 403-19-0 |