2-Fluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 367-12-4
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1905112
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00002155
Formula:
C₆H₅FO Pto. Ebullición: 150…152 °C Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1,215 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002155 Núm. CAS: 367-12-4 EINECS: 206-681-2 UN: 2924 ADR: 3,III |