5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250 241971000
ACRO241970250EA 76.3 EUR
ACRO241970250 ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
5-Fluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…35 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007107
Núm. CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %