5-Fluoro-2-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
A12568.09
A12568.18
A12568.30
A12568.09EA
36.4
EUR
A12568.09
A12568.18
A12568.30
5-Fluoro-2-nitrofenol ≥98%
5-Fluoro-2-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Formula:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.1 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: 30…36 °C Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007107 Núm. CAS: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |